Läs mer
S-Methyl-L-cysteine-d3, TRC
Produktkod. 30477544
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477544 100 mg
30465812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM294657100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1331907-56-2
Molekylformel C4H6D3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 138.2
Synonym S-Methylcysteine-d3, S-Methyl-(R)-cysteine-d3, 3-(Methylthio)alanine-d3
LEDER N[C@@H](CSC([2H])([2H])[2H])C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl-L-cysteine-d3
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3