missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Methyl-L-cysteine sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl-L-cysteine sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8NO3S/c1-5-3(2-9-8)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 151.0303 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?