Läs mer
S-Methyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 135.0354 |
| Frakt skick | Room Temperature |