Läs mer
S-metanetiolsulfonat, 97 %
Produktkod. 11945731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945731 100 g Glasflaska 100g
10171043 1 g Glasflaska 1g
10793514 5 g Glasflaska 5g
10197783 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11945731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197391000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2949-92-0 | C2H6O2S2 | 126,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2949-92-0
Molekylformel C2H6O2S2
Molekylvikt (g/mol) 126.19
MDL-nummer MFCD00007565
InChI-nyckel XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl methanethiosulfonate, methyl methanethiolsulfonate, methyl methanethiosulfonate, s-methyl methanesulfonothioate, methanesulfonothioic acid, s-methyl ester, methyl methanesulfonothioate, s-methyl methanethiolsulfonate, methanethiosulfonic acid s-methyl ester, s-methyl methanethiosulphonate, methanesulfonylsulfanyl methane
PubChem CID 18064
ChEBI CHEBI:74357
IUPAC-namn metylsulfonylsulfanylmetan
LEDER CSS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl methanethiolsulfonate
Densitet 1.2270g/mL, 1.227
Kokpunkt 69.0°C to 71.0°C (0.4 mmHg)
Flampunkt 87°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SO2SCH3
Brytningsindex 1.5118
Kvantitet 100 g
Fieser 05,454; 07,243; 12,325; 01,169; 10,107; 16,99
Formel vikt 126.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • S-Methyl methanethiolsulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.