Läs mer
S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfone |
| CAS | 155514-79-7 |
| Molekylformel | C6 H13 N O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S/c1-4-7(5-2)6(8)11(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-1-methylsulfonylformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.24 |
| Formel vikt | 179.0616 |