Läs mer
S-metyl-N, N-dietyltiokramat sulfoxid, TRC
Produktkod. 30010319
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010319 10 mg
30010301 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30178010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140703-15-7
Molekylformel C6 H13 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 163.24
Synonym Disulfiram Impurity 4
IUPAC-namn N,N-dietyl-1-metylsulfinylformamid
LEDER CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Formel vikt 163.0667