Läs mer
S-metyl N, N-dietyltiokarbamat, TRC
Produktkod. 30133593
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133593 100 mg
30137679 50 mg
17923225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM301730100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37174-63-3
Molekylformel C6 H13 N O S
Molekylvikt (g/mol) 147.24
Synonym Disulfiram Impurity 3
IUPAC-namn S-metyl N,N-dietylkarbamothioat
LEDER CCN(CC)C(=O)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formel vikt 147.0718
Procent renhet >95%