Läs mer
S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15489325
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489325 1 g 1g
15499325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51774.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185165-63-2
Molekylformel C7H9IN2S
Molekylvikt (g/mol) 280.127
MDL-nummer MFCD12026517
InChI-nyckel CDHPZLSIZALDRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl-4-pyridylthioimidate hydroiodide, 4-methylsulfanylcarboximidoylpyridine hydroiodide, s-methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
PubChem CID 46736575
IUPAC-namn methyl pyridine-4-carboximidothioate;hydroiodide
LEDER CSC(=N)C1=CC=NC=C1.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
Smältpunkt 182°C to 186°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 280.13
Procent renhet 96%