Läs mer
S-metyltioacetat, 98+%
Produktkod. 11469563
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469563 5 g 5g
11479563 25 g 25g
11489563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12400.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1534-08-3 | C3H6OS | 90,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1534-08-3
Molekylformel C3H6OS
Molekylvikt (g/mol) 90.14
MDL-nummer MFCD00014989
InChI-nyckel OATSQCXMYKYFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thioacetate, methylthioacetate, ethanethioic acid, s-methyl ester, methanethiol acetate, thioacetic acid s-methyl ester, methyl thiolacetate, methyl ethanethioate, unii-pf2d4mwx79, ch3c o sch3, acetic acid, thio-, s-methyl ester
PubChem CID 73750
ChEBI CHEBI:51280
IUPAC-namn S-metyletantioat
LEDER CC(=O)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl thioacetate
Densitet 1.024
Kokpunkt 97°C to 99°C
Flampunkt 12°C (54°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 91.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.