Läs mer
S-metyltiobutyrat, 98 %
Produktkod. 11439667
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439667 25 g 25g
11429667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22144.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2432-51-1 | C5H10OS | 118,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2432-51-1
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.194
MDL-nummer MFCD00009872
InChI-nyckel GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural
PubChem CID 62444
IUPAC-namn S-metylbutantioat
LEDER CCCC(=O)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl thiobutyrate
Densitet 0.966
Kokpunkt 142 °C till 143 °C
Flampunkt 34 °C (93 °F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1848987
Formel vikt 118.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.