Läs mer
S-Methyl Tiopronin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl Tiopronin |
| CAS | 87254-91-9 |
| Molekylformel | C6 H11 N O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(11-2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| LEDER | CSC(C)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylsulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.22 |
| Formel vikt | 177.046 |