missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Methyldihydroziprasidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyldihydroziprasidone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN4OS/c1-29-20-5-3-2-4-17(20)22(24)27-10-8-26(9-11-27)7-6-15-12-16-13-21(28)25-19(16)14-18(15)23/h2-5,12,14,24H,6-11,13H2,1H3,(H,25,28) |
| Formel vikt | 428.1438 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?