Läs mer
S-Metolachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Metolachlor |
| CAS | 87392-12-9 |
| Molekylformel | C15 H22 Cl N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-, (S)-, (S)-Metolachor, Brawl, Dual Gold, Dual II Magnum, Pennant Magnum, S-Metholachlor, S-Metolachlor, α-Metolachlor |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)COC)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2S)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.79 |
| Formel vikt | 283.1339 |