Läs mer
(S)-Metolachor, MedChemExpress
Produktkod. 16493266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493266 25 mg 25mg
16441127 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16493266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117279
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
(S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Metolachor
CAS 87392-12-9
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H22ClNO2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (352.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C1=C(C)C=CC=C1CC)[C@@H](C)COC)CCl
Molekylvikt (g/mol) 283.79
Formel vikt 283.79
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid