Läs mer
(S)-Metoprolol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Metoprolol-d7 |
| CAS | 1292906-91-2 |
| Molekylformel | C15H18D7NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m0/s1/i1D3,2D3,12D |
| LEDER | COCCC(C=C1)=CC=C1OC[C@@H](O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (S)-1-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)-3-((propan-2-yl-d7)amino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.41 |
| Formel vikt | 274.23 |