Läs mer
S-(+)-Mexiletine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(+)-Mexiletine Hydrochloride |
| CAS | 81771-85-9 |
| Molekylformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine Hydrochloride, (+)-(S)-Mexiletine Hydrochloride, (+)-Mexiletine Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H/t10-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@H](N)COc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | (2S)-1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.72 |
| Formel vikt | 215.1077 |