Läs mer
S-Mirtazapin-d3, TRC
Produktkod. 30477954
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477954 2.5 mg
30481789 5 mg
30479839 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3649872.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Mirtazapine-d3
Molekylformel C17 D3 H16 N3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (S)-Org 3770-d3, Esmirtazapine-d3, Org 44-20-d3, S-(+)-Mirtazapine-d3, (S)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (+)-Mirtazapine-d3, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (S)-6-Azamianserin
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m0/s1/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CCN2[C@@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-namn (7R)-5-(trideuteriometyl)-2,5,19-triazatetracyklo[13.4.0.02,7.08,13]nonadeka-1(15),8(13),9,11,16,18-hexaen
Molekylvikt (g/mol) 268.371
Formel vikt 268.177