Läs mer
S-Mirtazapin, TRC
Produktkod. 30483952
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483952 10 mg
30483554 25 mg
30480886 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM36498510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61337-87-9
Molekylformel C17 H19 N3
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Synonym Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (14bS)-, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (S)-, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+)-Mirtazapine, (S)-6-Azamianserin, (S)-Mirtazapine, (S)-Org 3770, Esmirtazapine, Org 44-20, S-(+)-Mirtazapine
LEDER CN1CCN2[C@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Mirtazapine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m1/s1
Formel vikt 265.1579