Läs mer
(S)-ML753286, MedChemExpress
Produktkod. 16494296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494296 100 mg -
16492566 25 mg 25mg
16455727 5 mg -
16439556 50 mg 50mg
16432988 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
(S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-ML753286
CAS 1699720-85-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25N3O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.67 mM)
LEDER COC1=CC=C2C(NC3=C2C[C@]4([H])N(C([C@H](C)NC4=O)=O)[C@H]3CC(C)C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Formel vikt 355.43
Procent renhet 98.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death