Läs mer
(S)-(+)-Modafinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Modafinic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/t19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 274.0664 |