Läs mer
(S)-Modafinil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Modafinil |
| CAS | 112111-47-4 |
| Molekylformel | C15 H15 N O2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-[(S)-(diphenylmethyl)sulfinyl]-, 2-[(S)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, (+)-Modafinil, (S)-(+)-Modafinil, CRL 40983, NH 02D, (S)-Modafinil |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)C[S@](=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[(S)-benzhydrylsulfinyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.35 |
| Formel vikt | 273.0823 |