Läs mer
(S)-Montelukast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-((((1S)-1-(3-((E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propyl)sulfanyl)methyl)cyclopropyl)acetic Acid |
| CAS | 220927-27-5 |
| Molekylformel | C35 H36 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Cyclopropaneacetic acid','1-[[[(1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, 1-[[[(1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thi |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36ClNO3S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+/t32-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[[(1S)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.183 |
| Formel vikt | 585.21 |