Läs mer
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-klorutanamid, Mikromol™
Produktkod. 30050866
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050866 25 mg
1 options
Produktkod. 30050866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1372.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-klorutanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
CAS 102767-31-7
Analyt- eller komponentnamn (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C8 H15 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levetiracetam Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
LEDER CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-(4-klorobutanoylamino)butanamid
Molekylvikt (g/mol) 206.67
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 206,0822 g/mol