Läs mer
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 206.0822 |
| Procent renhet | >95% |