Läs mer
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-klorobutanamid, TRC
Produktkod. 30010773
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010773 100 mg
30010091 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618580100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102767-31-7
Molekylformel C8 H15 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 206.67
Synonym Levetiracetam Related Compound A
IUPAC-namn (2S)-2-(4-klorobutanoylamino)butanamid
LEDER CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Analyt- eller komponentnamn (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 206.0822
Procent renhet >95%