Läs mer
(S)-N-[2-[2,3-Dihydro-6-hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-[2-[2,3-Dihydro-6-hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide |
| CAS | 196597-88-3 |
| Molekylformel | C16 H23 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[2-[(1S)-2,3-Dihydro-6-hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamid, (S)-N-[2-(6-Hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-2,3-dihydro-1H-iden-1-yl)ethyl]propionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO3/c1-2-15(20)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14(19)13(8-10-18)16(11)12/h5-6,12,18-19H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,20)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc(O)c(CCO)c12 |
| IUPAC-namn | N-[2-[(1S)-6-hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.36 |
| Formel vikt | 277.1678 |