Läs mer
(S)-N-(2-(2-Cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)quinoline-4-carboxamide (UAMC1110), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-(2-(2-Cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)quinoline-4-carboxamide (UAMC1110) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F2N4O2/c18-17(19)7-11(8-20)23(10-17)15(24)9-22-16(25)13-5-6-21-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-6,11H,7,9-10H2,(H,22,25)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 344.1085 |