missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, Mikromol
Beskrivning
(S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(S)-Glycidylphthalimide |
| CAS | 161596-47-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(S)-Glycidylphthalimide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11H9NO3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (S)-2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, (S)-N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, (S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, 2-[(S)-2-Oxiranylmethyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, N-((2S)-Oxiran-2-ylmethyl)phthalimide |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?