missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-N-[2-[7-Allyl-5-bromo-6-benzyloxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-[2-[7-Allyl-5-bromo-6-benzyloxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide |
| CAS | 1246820-29-0 |
| Molekylformel | C24H28BrNO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28BrNO2/c1-3-8-20-23-18(13-14-26-22(27)4-2)11-12-19(23)15-21(25)24(20)28-16-17-9-6-5-7-10-17/h3,5-7,9-10,15,18H,1,4,8,11-14,16H2,2H3,(H,26,27)/t18-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(Br)c(OCc3ccccc3)c(CC=C)c12 |
| IUPAC-namn | N-[2-[(1S)-5-bromo-6-phenylmethoxy-7-prop-2-enyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.39 |
| Formel vikt | 441.1303 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?