Läs mer
(S)-N-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)acetamide |
| CAS | 1561176-27-9 |
| Molekylformel | C15H22FN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC[C@@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | N-[(2S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.35 |
| Formel vikt | 311.1645 |