missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11334975
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11334975

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18357.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 374790-92-8
Molekylformel C13H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 227.78
MDL-nummer MFCD06199157
InChI-nyckel RKPRPVRHVBFULB-UHFFFAOYNA-N
Synonym s---n-3-pentyl-1-phenylethylamine hydrochloride, s-n-1-phenylethyl pentan-3-amine hydrochloride, pentan-3-yl 1s-1-phenylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 22831494
IUPAC-namn N-[(1S)-1-phenylethyl]pentan-3-amine;hydrochloride
LEDER Cl.CCC(CC)NC(C)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride
Smältpunkt 232°C to 234°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 227.78
Procent renhet 99%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.