Läs mer
(S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11344975
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11344975
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18357.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374790-92-8
Molekylformel C13H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 227.78
MDL-nummer MFCD06199157
InChI-nyckel RKPRPVRHVBFULB-UHFFFAOYNA-N
Synonym s---n-3-pentyl-1-phenylethylamine hydrochloride, s-n-1-phenylethyl pentan-3-amine hydrochloride, pentan-3-yl 1s-1-phenylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 22831494
IUPAC-namn N-[(1S)-1-phenylethyl]pentan-3-amine;hydrochloride
LEDER Cl.CCC(CC)NC(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride
Smältpunkt 232°C to 234°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 227.78
Procent renhet 99%