Learn More
(S)-N-Benzyl-1,4-oxazepan-6-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Benzyl-1,4-oxazepan-6-ol |
| CAS | 943443-05-8 |
| Molekylformel | C12H17NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6S)-Hexahydro-4-(phenylmethyl)-1,4-oxazepin-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c14-12-9-13(6-7-15-10-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/t12-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1COCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| IUPAC-namn | (6S)-4-benzyl-1,4-oxazepan-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |