Läs mer
S-[N-Benzyl(thiocarbamoyl)]-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-[N-Benzyl(thiocarbamoyl)]-L-cysteine |
| CAS | 35446-36-7 |
| Molekylformel | C11 H14 N2 O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2S2/c12-9(10(14)15)7-17-11(16)13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CSC(=S)NCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(benzylcarbamothioylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.37 |
| Formel vikt | 270.0497 |