Läs mer
(S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30332091
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30332091 2.5 g
1 options
Produktkod. 30332091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2862352.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 104597-98-0
Molekylformel C12H13NO4
Kvantitet 2.5 g
Synonym Methyl (S)-1-(benzyloxycarbonyl)aziridine-2-carboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate, Methyl (S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylate, (2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic Acid 2-methyl 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (S)-1,2-Aziridinedicarboxylic Acid 2-Methyl 1-(Phenylmethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@@H]1CN1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-O-benzyl 2-O-methyl (2S)-aziridine-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 235.24
Formel vikt 235.0845