Läs mer
(S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 104597-98-0 |
| Molekylformel | C12H13NO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Methyl (S)-1-(benzyloxycarbonyl)aziridine-2-carboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate, Methyl (S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylate, (2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic Acid 2-methyl 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (S)-1,2-Aziridinedicarboxylic Acid 2-Methyl 1-(Phenylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1CN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-O-benzyl 2-O-methyl (2S)-aziridine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.24 |
| Formel vikt | 235.0845 |