Läs mer
(S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 15426506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426506 1 g 1g
15436506 5 g 5g
15446506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15426506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61423.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 78879-20-6 | C15H18NO4 | 276,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78879-20-6
Molekylformel C15H18NO4
Molekylvikt (g/mol) 276.31
MDL-nummer MFCD00143845
InChI-nyckel HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
Synonym boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 664088
IUPAC-namn (3S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-3,4-dihydro-lH-isokinolin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 4297114
Formel vikt 277.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.