Läs mer
(S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10548273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10548273 1 g Glasflaska 1g
10065023 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10548273 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374520010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 172695-25-9
Molekylformel C15H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 260.34
MDL-nummer MFCD06658950
InChI-nyckel BEJMQXQXIQDKCZ-CYBMUJFWSA-N
Synonym s-tert-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-boc-2-amino-3-phenylpropyl cyanide, tert-butyl n-2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-t-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanenitrile, tert-butyl s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, 5-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, s-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2734830
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl]carbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Smältpunkt 120°C to 125°C
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(CH2CN)NHCO2C(CH3)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.34
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.