Läs mer
(S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10396414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396414 5 g Glasflaska 5g
10386414 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397580050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101469-92-5
Molekylformel C9H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 178.24
MDL-nummer MFCD01317839
InChI-nyckel APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 854055
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-hydroxipyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60.0°C to 64.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 273.3°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation +21° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, in Methanol)
Formel vikt 178.24
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.