Läs mer
(S)-N-BOC-Allylglycin, 95%
Produktkod. 10320244 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10320244 5 g Glasflaska 5g
10176663 500 mg Glasflaska 500mg
10039692 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10320244 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390100050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215,249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90600-20-7
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD01320851
InChI-nyckel BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
PubChem CID 2734487
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pent-4-ensyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-BOC-Allylglycine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +10.50
Specifikt rotationsförhållande +10,50° (20 °C c=1,metanol)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.