Läs mer
(S)-N-BOC-alpha-Allylglycine dicyclohexylamine salt, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11975521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11975521 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11975521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-BOC-α-Allylglycine dicyclohexylamine salt
Namnnotering 98% ee
CAS 143979-15-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123°C to 124°C
Färg White to Yellow
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C12H23N·C10H17NO4
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 26
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
InChI-nyckel VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-namn N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 396.58
PubChem CID 2755982
Formel vikt 396.58
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (R)-alpha-Allylalanine hydrate