Läs mer
(S)-N-BOC-α - Etylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11955521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11955521 100 mg 100mg
11965521 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 151171-11-8 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151171-11-8
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD12031697
InChI-nyckel SHZXLTCEPXVCSV-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-l-isovaline, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-d-isovaline, s-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284792
IUPAC-namn (2S)-2-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-BOC-α-Ethylalanine
Smältpunkt 104°C to 112°C
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation 12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 217.27
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (S)-N-BOC-alpha-Ethylalanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.