missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-N-Boc-L-homoserine Dicyclohexylammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Boc-L-homoserine Dicyclohexylammonium Salt |
| CAS | 63491-82-7 |
| Molekylformel | C12 H23 N . C9 H17 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C9H17NO5/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h11-13H,1-10H2;6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)/t;6-/m.0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCO)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-4-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.55 |
| Formel vikt | 400.2937 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?