Läs mer
(S)-N-Boc-L-homoserine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Boc-L-homoserine Ethyl Ester |
| CAS | 147325-09-5 |
| Molekylformel | C11 H21 N O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO5/c1-5-16-9(14)8(6-7-13)12-10(15)17-11(2,3)4/h8,13H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-4-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.29 |
| Formel vikt | 247.142 |