Läs mer
(S)-N-Boc pipekolsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Boc Pipecolic Acid |
| CAS | 26250-84-0 |
| Molekylformel | C11H19NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-N-Boc-piperidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-t-Butyloxycarbonyl-piperidine-2-carboxylic Acid, 1-t-Butyloxycarbonyl-L-pipecolinic Acid, (2S)-1-[(tert-butyl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |