Läs mer
(S)-N-BOC-Prolinal, 97%
Produktkod. 10344552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10344552 1 g 1g
10063433 5 g 5g
11916631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10344552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368290010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69610-41-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69610-41-9
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD00274186,MFCD00801206
InChI-nyckel YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinal, boc-l-prolinal, s-1-boc-2-formylpyrrolidine, s-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinal, s-n-tert-butoxycarbonyl-2-formylpyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-prolinal
PubChem CID 2734674
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-formylpyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-BOC-Prolinal
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0630g/mL, 1.063
Kokpunkt 211.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4610 to 1.4630
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −97.5° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation − 97.50
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-N-BOC-Prolinal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.