Läs mer
(S)-N-BOC-Propargylglycine, 95%
Produktkod. 10344162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10344162 1 g Glasflaska 1g
10018721 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 361800010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 63039-48-5 | C10H15NO4 | 213.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63039-48-5
Molekylformel C10H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 213.23
MDL-nummer MFCD01320855
InChI-nyckel AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
PubChem CID 2734488
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pent-4-ynsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-BOC-Propargylglycine
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85.5°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 97.5% min. (GC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 213.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-N-BOC-Propargylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.