missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(+)-N-karboxybenzoyl-4-amino-2-hydroxysmörsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-N-Carboxybenzoyl-4-Amino-2-hydroxybutyric Acid |
| CAS | 40371-50-4 |
| Molekylformel | C12H15NO5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (S)-2-Hydroxy-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butyric Acid, (S)-4-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxybutyric Acid, (S)-4-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2-hydroxybutanoic Acid, L(-)-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid, L-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-hydroxy-4-(fenylmetoxykarbonylamino)butansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vikt | 253.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?