Läs mer
(S)-N-Deacetyl Colchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Deacetylcolchicine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3/t14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 357.1576 |
| Procent renhet | >95% |