Läs mer
S-(+)-N-Desmethyl Mephenytoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(+)-N-Desmethyl Mephenytoin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.0899 |